化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
藥物控制
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
顏色
white
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
起源
Wyeth
SMILES 字串
OC1(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3C4=NCCN14
InChI
1S/C16H13ClN2O/c17-12-7-5-11(6-8-12)16(20)14-4-2-1-3-13(14)15-18-9-10-19(15)16/h1-8,20H,9-10H2
InChI 密鑰
ZPXSCAKFGYXMGA-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Slc6a3(24898) , Slc6a4(25553)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges