Merck
M1675
Sigma-Aldrich
NGA2 Glycan
from human
别名:
(GlcNAc)2Man3(GlcNAc)2, Asialo, agalacto, biantennary N-glycan, Mannotriose-di-(N-acetylglucosamine), bis(N-acetylglucosaminyl)-
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H84N4O36
CAS号:
分子量:
1317.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
生物源
human
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6NC(C)=O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)