主要文件
M0687
Greiner CELLSTAR ® 96 孔板
flat bottom clear wells
别名:
96 multiwell plates, 96 well culture plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122107
NACRES:
NB.11
物料
flat bottom clear wells
无菌性
sterile
特点
lid: no
skirt (F-bottom)
包装
case of 100 ea
制造商/商品名称
Greiner 655160
尺寸
96 wells
孔体积
392 μL
孔工作体积
25-340 μL
吸附类型
Tissue Culture (TC)-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
CELLSTAR® 96 孔微孔板,工作体积 25-340 μL;孔总体积 392μL;生长面积:0.34平方厘米。
处理组织培养物以获得最佳细胞附着。 通过LAL方法无热原,<0.06 EU / mL。
其他说明
96 孔平面 (F) 实心底部;cell binding 微孔板,烟囱式,字母数字孔编码,长度:127.76 mm;宽度:85.48 mm;曲率约 200 μm。
适用性
适用于活细胞。 不含可检测的DNase / RNase、人DNA和热原。
法律信息
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)