材料
flat bottom clear polystyrene wells
無菌
non-sterile
特點
lid: no
包裝
case of 60 ea
製造商/商標名
Nunc 475094
板長度 × 寬度
128 mm × 86 mm
尺寸
96 wells
表面積
2.7 cm2
總容量
400 μL
孔最大容積
400 μm
有效容積
350 μL
顏色
clear
適合性
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
結合類型
(PolySorp® surface)
high binding surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nunc-Immuno 96 MicroWell酶标板适用于定量和定性固相免疫测定(即ELISA)和结合测定。
表面处理:
- 孔上有凸起边缘
- 通过认证的均一结合力
- 使用字母数字编码进行定位
- 适用于标准设备
- 可根据需要提供条形码标记
表面处理:
- PolySorp® 表面处理,对疏水性分子具有高亲和力
- MediSorp™ 表面处理,表面化学性介于PolySorp和MaxiSorp表面,对含血清样品具有较低的背景
- MaxiSorp™ 表面处理,对具有混合亲水/疏水结构域的分子具有高亲和力
- MultiSorp™ 表面处理,对亲水分子具有高亲和力
法律資訊
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries