产品名称
(−)-四咪唑 盐酸盐, ≥99% (GC)
生物来源
synthetic (organic)
方案
≥99% (GC)
表单
powder
mp
228-230 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
抗生素抗菌谱
parasites
作用机制
enzyme | inhibits
SMILES字符串
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChI key
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
肠道碱性磷酸酶仅受到轻微抑制。
不适合兽医使用。
生化/生理作用
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
本实验方案通过对石蜡包埋的组织切片中的特定抗原进行染色和成像,完成整个免疫组织化学(IHC)操作步骤。