Merck
L9276
Sigma-Aldrich
Lys-Pro hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21N3O3
CAS号:
分子量:
243.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
储存温度
−20°C
SMILES字符串
NCCCCC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)