主要文件
L8280
Sigma-Aldrich
Latex beads, carboxylate-modified, biotin-labeled, yellow-green
buffered aqueous suspension, 0.05 μm mean particle size
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
buffered aqueous suspension
组成
Solids, 1.0%
平均粒径
0.05 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
外形
Suspension in 10 mM PBS, pH 7.1, 2 mM NaN3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)