Merck
L8016
Sigma-Aldrich
抗-β-脂蛋白 (LDL) 山羊抗
whole antiserum
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
生物源
goat
共軛
unconjugated
抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human
技術
immunoelectrophoresis: 1:16
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APOB(338)
一般說明
β-脂蛋白(ApoB)是一种主要的胆固醇,携带乳糜微粒载脂蛋白和低密度脂蛋白(LDL)。ApoB 对于 LDL 的形成和 LDL 受体的结合至关重要。ApoB 参与胆固醇向细胞的传递。
特異性
通过针对正常人血清的免疫电泳,确定山羊多克隆抗-β-脂蛋白(LDL)抗血清对 β-脂蛋白具有免疫特异性。没有观察到对 β-脂蛋白(HDL,高密度脂蛋白)的反应性。使用免疫电泳,山羊抗人 β-脂蛋白的 1:16 稀释液与人 β-脂蛋白(浓度为 1 mg/ml)的反应性很强。
應用
山羊多克隆抗-β-脂蛋白(LDL)抗体用于标记 β-脂蛋白,可通过免疫细胞化学和免疫组化(IHC)技术(例如免疫印迹、免疫沉淀和免疫荧光)进行检测和定量。它被用作探针来确定 β-脂蛋白在乳糜微粒和 LDL 形成及功能中的存在和作用,尤其是涉及胆固醇转运和传递至细胞的作用。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。