About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H25N3O2 · HCl
CAS号:
分子量:
279.81
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NC(CC(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C12H25N3O2.ClH/c1-7(2)5-9(13)12(17)15-10(11(14)16)6-8(3)4;/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H2,14,16)(H,15,17);1H
InChI key
FEDQBHHEYDUKKJ-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3