Merck
L7886
Sigma-Aldrich
凝集素,来源于蓖麻(蓖麻子)凝集素 RCA120
buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.32
表单
buffered aqueous solution
效能
<4 μg/mL agglutination activity
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
凝集素是碳水化合物结合蛋白。来源于蓖麻 (蓖麻子)凝集素 RCA120 的凝集素是从蓖麻种子纯化得到的。它是一种四聚体血凝素,有两个α和两个β亚基。
应用
来源于蓖麻 (蓖麻子)凝集素 RCA120 的凝集素已用于蛋清 (CEW) 糖肽的消化、富集和脱糖。它也被用作模型碳水化合物结合蛋白。
生化/生理作用
蓖麻凝集素(RCA)具有两种形式,根据其分子量(大约分别为 60,000 和 120,000)分别命名为 RCA60 和 RCA120。RCA60 和 RCA120 都不具有血型特异性的。RCA60,也称为 RCAII、蓖麻毒素 D 或 RCL III,,毒性极大,抑制蛋白质合成,对 N-乙酰-D-半乳糖胺具有亲和力。RCA120,也称为 RCAI 或 RCL(I+II),是一种凝集素,对末端的 β-D-半乳糖残基具有亲和力。
缀合物通过亲和纯化的凝集素 RCA120 制备。
来源于蓖麻 (蓖麻子)凝集素 RCA120 的凝集素用于研究细胞表面糖蛋白、糖蛋白与糖脂Galβ-终止寡糖链的分离。凝集素可凝集细胞并沉淀多糖和糖蛋白。
外形
含有 0.1% 的叠氮化钠的 0.005M 磷酸钠和 0.2M 氯化钠的溶液,pH7.2
制备说明
使用 Lin 和 Li 的方法通过亲和层析纯化。
分析说明
凝集活性以 μg/ml 表示,由磷酸盐缓冲盐水(pH7.2)连续稀释 1mg/ml 溶液而测得。该活性是指 25℃ 孵育 1 小时后使 2% 人红细胞悬浮液凝集的最低浓度。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Specificities of Ricinus communis agglutinin 120 interaction with sulfated galactose
Wang Y, et al.
Febs Letters, 585(24), 3927-3934 (2011)
The Lectins: Properties, Functions, and Applications in Biology and Medicine (2012)
A photo-cleavable biotin affinity tag for the facile release of a photo-crosslinked carbohydrate-binding protein
Chang TC, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 24(6), 1216-1224 (2016)
Identification of N-glycosites in chicken egg white proteins using an omics strategy
Geng F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65(26), 5357-5364 (2017)
T T Lin et al.
European journal of biochemistry, 105(3), 453-459 (1980-04-01)
Two toxin ricins and two agglutinins have been purified from the seeds of Ricinus communis by an improved procedure based on ion-exchange chromatography and gel filtration. One of the two purified ricins binds to Sepharose 4B while the other does