Merck
L6007
Sigma-Aldrich
亮氨酸氨基肽酶,微粒体 来源于猪肾脏
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)
别名:
亮氨肽酶, 亮酰胺氨肽酶, 氨基肽酶 M, 氨肽酶M, 氨肽酶N, 组织蛋白酶 III
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
生物来源
Porcine kidney
类型
Type VI-S
表单
lyophilized powder
比活
≥12 units/mg protein (biuret)
分子量
320 kDa
组成
Protein, 30-70%
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
来自猪的亮氨酸氨肽酶(LAP)是存在于胞质溶胶中的一种320-kDa外肽酶。它的结构中含有锌,属于M1和M17肽酶家族。LAP具有双叶结构并在C末端具有催化结构域以及一个可变的N末端结构域。
应用
亮氨酸氨肽酶,来自猪肾的微粒体已用于腺癌细胞系ES-2中氨肽酶N(APN)抑制剂的筛选检测以及APN抑制剂的抑制动力学研究中。
生化/生理作用
亮氨酸氨肽酶(LAP)可在N-末端的亮氨酸残基处催化蛋白的水解。LAP水平的改变与肿瘤的增殖和进展有关。LAP是卵巢上皮癌治疗的一种潜在生物标志物。 猪LAP可水解甘氨酸和精氨酸底物。
单位定义
一个单位在37°C 下 pH 7.2 时每分钟将水解 1.0μ摩尔 L-亮氨酸-对硝基苯胺为 L -亮氨酸和对硝基苯胺(25°C 下可获得活性约为37°C 下的 40%)。以 L-亮氨酸对硝基苯胺为底物得到的活性是以 L-亮氨酸酰胺为底物得到的活性的 2-5 倍。
外形
主要含有磷酸盐缓冲盐,pH 7.0
抑制剂
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Refolding of hexameric porcine leucine aminopeptidase using a cationic detergent and dextrin-10 as artificial chaperones
Laslo AC, et al.
Journal of Biotechnology, 140(3-4), 162-168 (2009)
Activity screening and structure-activity relationship of the hit compounds targeting APN/CD13
Wang X, et al.
Fundamental & Clinical Pharmacology, 25(2), 217-228 (2011)
Novel and highly sensitive fluorescent assay for leucine aminopeptidases
Huang H, et al.
Analytical biochemistry, 391(1), 11-16 (2009)
The effect of different species Aminopeptidase N Structure on the activity screening of Aminopeptidase N Inhibitor
Wang X, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 33(10), 1658-1665 (2010)
Leucine aminopeptidases: diversity in structure and function
Matsui M, et al.
Biological Chemistry, 387(12), 1535-1544 (2006)