Merck
L5387
Sigma-Aldrich
Luteinizing hormone releasing hormone Fragment 4-10
≥97% (HPLC)
别名:
LH-RH Fragment 4-10, Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H53N11O9
CAS号:
分子量:
747.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N2CCCC2C(=O)NCC(N)=O
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges