Merck
L2504
L -亮氨酸 p -硝基苯胺 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17N3O3 · HCl
CAS号:
分子量:
287.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H17N3O3.ClH/c1-8(2)7-11(13)12(16)14-9-3-5-10(6-4-9)15(17)18;/h3-6,8,11H,7,13H2,1-2H3,(H,14,16);1H/t11-;/m0./s1
InChI 密鑰
PFOYXOWPGRWPLS-MERQFXBCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
基底
用于比色法测定亮氨酸氨肽酶的底物。
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)