化驗
≥98% (titration)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
<2% water (Karl Fischer)
顏色
white
溶解度
water: 100 mg/mL, clear, colorless
正離子痕跡
Li: 5.26-9.30% (anhydrous)
應用
food and beverages
hematology
microbiology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Li+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI 密鑰
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
最近的研究表明,L-乳酸锂具有稳定情绪的作用,特别是对于双相情感障碍患者。这种影响被认为与其对磷脂酰肌醇 (PI) 途径的影响和糖原合酶激酶 3 (GSK-3) 活性的抑制有关。除了双相情感障碍之外,正在进行的研究正在探索 L-乳酸锂在神经精神疾病中的潜在应用,包括与抑郁症、焦虑症和精神分裂症相关的研究,强调其在代谢组学和生化研究领域的重要性。
應用
- 以通过分析方法测定乳酸含量
- 以通过高效液相色谱法测定乳酸含量
- 以用于L-乳酸的测定
特點和優勢
- 非常适合代谢组学、生物学和生化研究
- 用途广泛,适用于各种实验室和研究应用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).