Merck
K4019
Sigma-Aldrich
KHS101
≥98% (HPLC)
别名:
N4-异丁基-N2-((2-苯基噻唑-4-基)甲基)嘧啶-2,4-二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21N5S
分子量:
339.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
储存条件
desiccated
颜色
off-white to light brown
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)CNC1=NC(NCC2=CSC(C3=CC=CC=C3)=N2)=NC=C1
InChI
1S/C18H21N5S/c1-13(2)10-20-16-8-9-19-18(23-16)21-11-15-12-24-17(22-15)14-6-4-3-5-7-14/h3-9,12-13H,10-11H2,1-2H3,(H2,19,20,21,23)
InChI key
DGRJOOOHPBSAHD-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
KHS101 是一种驱动海马神经元祖细胞 (NPC) 神经元分化的小分子。用 KHS101 处理 NPC 诱导神经源性转录因子 NeuroD 和神经元标记物 Tuj1 的表达,并表现出神经元形态和峰值活性 (EC50 1 μM)。KHS101 与 TACC3 紧密结合,后者是中心体和有丝分裂纺锤体的结构成分。对小鼠和干细胞的 TACC3 功能丧失研究表明,TACC3 在发育过程中控制祖细胞扩增和终末分化。
KHS101 是神经元分化的小分子分化剂:TACC3 结合子。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Julia Petschnigg et al.
Journal of molecular biology, 429(2), 280-294 (2016-12-14)
The epidermal growth factor receptor (EGFR) is a receptor tyrosine kinase (TK) that-once activated upon ligand binding-leads to receptor dimerization, recruitment of protein complexes, and activation of multiple signaling cascades. The EGFR is frequently overexpressed or mutated in various cancers