Merck
K3894
Sigma-Aldrich
KMUP-1
≥98% (HPLC)
别名:
1H-Purine-2,6-dione, 7-[2-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, 7-[2-[4-(2-Chlorophenyl)piperazinyl]ethyl]-1,3-dimethylxanthine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H23ClN6O2
CAS号:
分子量:
402.88
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥10 mg/mL
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCN3CCN(CC3)c4ccccc4Cl)c2C1=O
生化/生理作用
KMUP-1 is a soluble guanylyl cyclase activator and PDE inhibitor.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3