化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
buffered aqueous solution
濃度
~1.0 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
κ轻链(游离)获自人 IgGκ 骨髓瘤血清。分离、离子交换和亲和色谱法用于纯化。
應用
纯化κ轻链可用作免疫球蛋白校对物,参考抗原,抑制剂或覆盖蛋白,用于各种免疫分析包括ELISA,点印迹免疫结合,Western免疫印迹,免疫扩散,免疫电泳,血凝反应和细胞结合分析。
外觀
0.01 M 磷酸盐和 0.15 M 氯化钠 (pH 7.2) 溶液,含 1.0 M 甘氨酸和 0.1% 叠氮化钠。
準備報告
通过合并的 IgGκ 骨髓瘤血清纯化。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1