Key Documents
K1888
Sigma-Aldrich
K 185
solid
别名:
N-Butanoyl 2-(5,6,7-trihydro-11-methoxybenzo[c]cyclohept­[2,1-a]­indol-13-yl)ethanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H28N2O2
CAS号:
分子量:
376.49
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
形狀
solid
顏色
white
溶解度
DMSO: soluble 20 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCC(=O)NCCc1c2-c3ccccc3CCCn2c4ccc(OC)cc14
InChI
1S/C24H28N2O2/c1-3-7-23(27)25-14-13-20-21-16-18(28-2)11-12-22(21)26-15-6-9-17-8-4-5-10-19(17)24(20)26/h4-5,8,10-12,16H,3,6-7,9,13-15H2,1-2H3,(H,25,27)
InChI 密鑰
SPIFQXPRSJKRAO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
生化/生理作用
Melatonin receptor antagonist.
特點和優勢
This compound is featured on the Melatonin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3