Merck
I8628
Sigma-Aldrich
2,3-O-Isopropylidene-β-D-ribofuranosylamine p-toluenesulfonate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H15NO4 · C7H8SO3
CAS号:
分子量:
361.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC2(C)O[C@H]3[C@H](N)O[C@H](CO)[C@H]3O2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)