Merck
I5897
Supelco
镁离子载体 II
别名:
ETH 5214, N,N′′-亚辛基双(N′-庚基-N′-甲基-甲基丙二酰胺)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H62N4O4
分子量:
566.86
Beilstein:
6018631
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCN(C)C(=O)C(C)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(C)C(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C32H62N4O4/c1-7-9-11-17-21-25-35(5)31(39)27(3)29(37)33-23-19-15-13-14-16-20-24-34-30(38)28(4)32(40)36(6)26-22-18-12-10-8-2/h27-28H,7-26H2,1-6H3,(H,33,37)(H,34,38)
InChI key
UTFJQHTUZRJEKD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)