Merck
I5883
Sigma-Aldrich
5′-Iodo-5′-deoxyadenosine
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12IN5O3
CAS号:
分子量:
377.14
EC 号:
UNSPSC代码:
12352204
方案
≥95%
储存温度
−20°C
InChI
1S/C10H12IN5O3/c11-1-4-6(17)7(18)10(19-4)16-3-15-5-8(12)13-2-14-9(5)16/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,12,13,14)
InChI key
FUWWLIOFNXNKQR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)