Merck
I5258
Sigma-Aldrich
Indoxyl phosphate di-p-toluidine salt
~95%, powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6NO4P · 2C7H10N
分子量:
427.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
化驗
~95%
形狀
powder
顏色
light purple
儲存溫度
−20°C
基底
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges