Merck
I2875
Sigma-Aldrich
DL-吲哚-3-乳酸
~98%
别名:
3-(3-吲哚基)-2-羟基丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H11NO3
CAS号:
分子量:
205.21
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
~98%
mp
145-146 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,10,12-13H,5H2,(H,14,15)
InChI key
XGILAAMKEQUXLS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for preparation of:
  • Antibacterial agents
  • Dietary sweetener
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)