I145
I-AB-MECA
solid
别名:
1-[6-[[(4-Amino-3-iodophenyl)methyl]amino]-9H-purin-9-yl]-1-deoxy-N-methyl-β-D-ribofuranuronamide, 3-Iodo-4-aminobenzyl-5′-N-methylcarboxamidoadenosine, N6-(4-Amino-3-iodobenzyl)-5′-N-methylcarbamoyladenosine
About This Item
推荐产品
表单
solid
颜色
off-white
溶解性
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
0.1 M NaOH: 2 mg/mL
0.1 M HCl: 7 mg/mL
H2O: insoluble
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(N)c(I)c4)ncnc23
InChI
1S/C18H20IN7O4/c1-21-17(29)14-12(27)13(28)18(30-14)26-7-25-11-15(23-6-24-16(11)26)22-5-8-2-3-10(20)9(19)4-8/h2-4,6-7,12-14,18,27-28H,5,20H2,1H3,(H,21,29)(H,22,23,24)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
InChI key
LOGOEBMHHXYBID-MOROJQBDSA-N
基因信息
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
生化/生理作用
WGK
WGK 3