Merck
I0375
Sigma-Aldrich
4-咪唑乙酸 盐酸盐
别名:
(4-咪唑基)乙酸 盐酸盐, I4AA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O2 · HCl
CAS号:
分子量:
162.57
Beilstein:
3701591
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
mp
218-222 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
InChI 密鑰
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
GABAC 受体上的竞争性拮抗剂。
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
188.6 °F - Solvent
閃點(°C)
87 °C - Solvent
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)