Merck
HT1102128
Sigma-Aldrich
曙红Y溶液,水性
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116124
NACRES:
NA.47
表单
solution
质量水平
保质期
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
浓度
0.5 % (w/v) in water
应用
hematology
histology
储存温度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
通用细胞质复染。 与苏木精和曙红染色一起使用。
其他说明
经认证的曙红Y,水中含量为0.5%(w/v)。 未酸化。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)