human
增强验证
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
GVCQSKFHFFEDQLRGAGFGPQHNRHCLLTCEECKIKHGLSEKGDSQPSAS
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... OCIAD2(132299)
一般描述
OCIA结构域蛋白2(OCIAD2)由定位到人染色体4p11的基因编码。编码的蛋白属于OCIA结构域家族。
免疫原
OCIA结构域蛋白2重组蛋白质表位标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
OCIA结构域蛋白2(OCIAD2)与呆蛋白相互作用并激活刺激淀粉样蛋白β(Aβ)生成的γ分泌酶。OCIAD2的过表达与卵巢粘液性肿瘤的发病机制有关。蛋白是预测肝母细胞瘤(HB)患者预后不良的生物标记物。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST81983
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Tadashi Ishiyama et al.
Cancer science, 98(1), 50-57 (2006-10-24)
Although lung adenocarcinoma is a major cause of cancer death worldwide, details of its molecular carcinogenesis and stepwise progression are still unclear. To characterize the sequential progression from bronchioloalveolar adenocarcinoma of the lung (BAC, in situ carcinoma) to adenocarcinoma mixed
Shohei Honda et al.
Cancer science, 107(6), 812-819 (2016-03-19)
Hepatoblastoma (HB) is very rare but the most common malignant neoplasm of the liver occurring in children. Despite improvements in therapy, outcomes for patients with advanced HB that is refractory to standard preoperative chemotherapy remain unsatisfactory. To improve the survival
Yohan Kim et al.
Neurochemical research, 47(11), 3428-3439 (2022-07-30)
Extracellular vesicles (EVs) in the brain play a role in neuronal homeostasis by removing intracellular material and regulating cell-to-cell communication. Given that sex and aging differentially modulate brain networks, we investigated sex-dependent differences in EV levels and content in the
Jonghee Han et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 71(13), 2561-2576 (2013-11-26)
The gamma (γ)-secretase holoenzyme is composed of four core proteins and cleaves APP to generate amyloid beta (Aβ), a key molecule that causes major neurotoxicity during the early stage of Alzheimer's disease (AD). However, despite its important role in Aβ