Merck
所有图片(8)
主要文件
HPA038846
Sigma-Aldrich
抗HSPA5 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗 热休克70kDa蛋白 5 (葡萄糖调节蛋白,78kDa), 抗BiP, 抗GRP78
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human, mouse, rat
增强验证
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
GEDFDQRVMEHFIKLYKKKTGKDVRKDNRAVQKLRREVEKAKRALSSQHQARIEIESFYEGEDFSETLTRAK
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... HSPA5(3309)
一般描述
热休克蛋白家族 A(Hsp70)成员 5(HSPA5),也称为葡萄糖/调节蛋白 78(GRP78),是一种应激相关蛋白,由定位于人类染色体 9q33.3 长臂的基因编码。编码的蛋白质属于热休克蛋白 70 家族,主要在内质网(ER)中表达。HSPA5 是一种 654 个氨基酸的蛋白质,其特征在于具有 ATP 酶活性的 N 端核苷酸结合域、底物结合域和可变 C 端尾。
免疫原
热休克70kDa蛋白5(葡萄糖调节蛋白,78kDa)重组蛋白质表位标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。 人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
热休克蛋白家族 A(Hsp70)成员 5(HSPA5)促进胚胎细胞生长和多能细胞存活。此外,它还促进各种细胞过程,例如蛋白质转入内质网(ER)、新生多肽的易位、蛋白质从头折叠和组装以及 ER 相关降解(ERAD)。它还参与钙稳态的调节。HSPA5 与应激相关疾病有关。该基因还促进各种重要人类疾病的进程,包括癌症、病毒感染和神经退行性疾病。该基因的多态性可能作为确定神经母细胞瘤(NB)的风险和不良预后的生物标志物。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST81776
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Genetic polymorphisms and haplotype structures of HSPA5 gene in the Han population of Southern China.
Zhu X
Tissue Antigens, 74, 420-423 (2009)
High Level Soluble Expression and ATPase Characterization of Human Heat Shock Protein GRP78.
Wu S
Biochemistry. Biokhimiia, 82, 186-191 (2017)
Polymorphisms of glucose-regulated protein 78 and clinical relevance of neuroblastoma: Risk and prognosis.
Zhang J
Journal of Cancer Research and Therapeutics, 12, 1178-1183 (2016)
Eileen Haring et al.
Haematologica, 107(7), 1538-1554 (2021-08-20)
Acute graft-versus-host disease (GvHD) is a life-threatening complication of allogeneic hematopoietic cell transplantation (allo-HCT), a potentially curative treatment for leukemia. Endoplasmic reticulum (ER) stress occurs when the protein folding capacity of the ER is oversaturated. How ER stress modulates tissue