加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
免疫原序列
IFYTLGECGLISFSDYIFLTTVLSTPQRNFEIAFKMFDLNGDGEVDMEEFEQVQSIIRSQTSMGMRHRDRPTTGNTLKSGLCSALTTY
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MICU1(10367)
一般說明
MICU1(线粒体钙单向运输体调节因子1)定位于人10号染色体。它编码了线粒体Ca2+摄取的一种调节因子。MICU1可作为一种癌基因。
免疫原
线粒体钙摄取1
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
MICU1(线粒体钙单向运输体调节因子1)通过控制线粒体去极化来调节三磷酸腺苷(ATP)的可用性。它还控制着多个细胞内过程,如Ca2+稳态、凋亡、增殖和内质网(ER)应激。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST89353
外觀
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Probing Novel Roles of the Mitochondrial Uniporter in Ovarian Cancer Cells Using Nanoparticles.
The Journal of Biological Chemistry, 288(24), 17610?17618-17610?17618 (2013)
Cell death & disease, 13(4), 419-419 (2022-05-01)
Embryonal rhabdomyosarcoma (ERMS) is characterised by a failure of cells to complete skeletal muscle differentiation. Although ERMS cells are vulnerable to oxidative stress, the relevance of mitochondrial calcium homoeostasis in oncogenesis is unclear. Here, we show that ERMS cell lines
Loss of heterozygosity at the calcium regulation gene locus on chromosome 10q in human pancreatic cancer.
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 16, 2489-2493 (2015)
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 774108-774108 (2022-01-21)
Autosomal Dominant Optic Atrophy (ADOA), a disease that causes blindness and other neurological disorders, is linked to OPA1 mutations. OPA1, dependent on its GTPase and GED domains, governs inner mitochondrial membrane (IMM) fusion and cristae organization, which are central to
Frontiers in physiology, 11, 533683-533683 (2020-10-13)
Endothelial dysfunction, referring to a disturbance in the vascular homeostasis, has been implicated in many disease conditions including ischemic/reperfusion injury and atherosclerosis. Endothelial mitochondria have been increasingly recognized as a regulator of calcium homeostasis which has implications in the execution