Merck
所有图片(5)
主要文件
HPA036082
Sigma-Aldrich
抗-FGF19 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-成纤维细胞生长因子19
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
技术
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
EEDCAFEEEIRPDGYNVYRSEKHRLPVSLSSAKQRQLYKNRGFLPLSHFLPMLPMVPEEPEDLRGHLESDMFSSPLETDSMDPFGLVTGLEAVRSPSFEK
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FGF19(9965)
一般描述
成纤维细胞生长因子19(FGF-19)是一种回肠多肽激素,是成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)的高亲和力肝素依赖性配体。它是类激素FGF家族的一部分。编码FGF-19的基因位于人染色体11q13.3上。
免疫原
成纤维细胞生长因子19重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
应用
兔抗FGF19抗体可用于蛋白印迹。
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
成纤维细胞生长因子19(FGF-19)参与肠肝信号转导途径和胆汁酸合成的调节。分泌后,它与肝成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)/Klotho-β细胞表面受体复合物结合并激活它。FGF-19可促进糖原合成、蛋白质合成和脂质代谢。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST78096
外形
在含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.2)中的溶液。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
ASP5878, a Novel Inhibitor of FGFR1, 2, 3, and 4, Inhibits the Growth of FGF19-Expressing Hepatocellular Carcinoma.
Futami T
Molecular Cancer Therapeutics, 16(1), 68-75 (2017)
Yasuhiro Hasegawa et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 49(3), 314-323 (2018-08-30)
Bile acid biosynthesis is strictly regulated under physiological conditions. The expression of fibroblast growth factor (FGF) 19 is induced when bile acids bind to the farnesoid X receptor in the intestinal epithelium. Fibroblast growth factor 19 is then transported by
Yasuhiro Hasegawa et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 49(3), 314-323 (2018-08-30)
Bile acid biosynthesis is strictly regulated under physiological conditions. The expression of fibroblast growth factor (FGF) 19 is induced when bile acids bind to the farnesoid X receptor in the intestinal epithelium. Fibroblast growth factor 19 is then transported by
Takashi Futami et al.
Molecular cancer therapeutics, 16(1), 68-75 (2016-11-12)
Hepatocellular carcinoma is an aggressive cancer with poor prognosis. Fibroblast growth factor 19, a member of the fibroblast growth factor family, is a ligand for fibroblast growth factor receptor 4. Moreover, it plays a crucial role in the progression of
Identification of a therapeutic strategy targeting amplified FGF19 in liver cancer by Oncogenomic screening.
Sawey ET
Cancer Cell, 19(3), 347-358 (2011)