Merck
所有图片(7)
主要文件
HPA031075
Sigma-Aldrich
抗-CTGF 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, ab2
别名:
抗-CCN2, 抗-IGFBP8, 抗-结缔组织生长因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原序列
LPSPDCPFPRRVKLPGKCCEEWVCDEPKDQTVVGPALAAYRLEDTFGPDPTMIRANCLVQTTEWSACSKTCGMG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CTGF(1490)
一般說明
CTGF(结缔组织生长因子)基因定位于人染色体6q23.2。编码的蛋白包含五个结构域,即分泌信号肽,胰岛素样生长因子结合蛋白,血管性假血友病因子C型重复,血小板反应蛋白1型重复和C端含胱氨酸结的结构域。Th基因在许多细胞中广泛表达,包括成纤维细胞、肌成纤维细胞、内皮细胞、平滑肌细胞和一些上皮细胞类型。它要么释放到细胞外基质,要么位于细胞膜上。
免疫原
结缔组织生长因子重组蛋白表位标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
CTGF(结缔组织生长因子)调节与细胞外基质的细胞通讯,还诱导胶原沉积,刺激和分化间充质细胞以及重塑组织。CTGF的异常表达与关节炎,纤维化和癌症等病理状况有关。在许多类型的癌症中,CTGF可能控制上皮-间质转化,这是一个与肿瘤细胞转移相关的重要步骤的信号途径。CTGF的过度表达通过与TGF-β(转化生长因子β)途径相关联来增强食管鳞状细胞癌。它参与不同类型器官中纤维化组织的发展。在许多疾病情况下,CTGF的过度表达会导致纤维化。关节挛缩时关节囊观察到CTGF过度表达。CTGF与炎症反应有关,并控制巨噬细胞的粘连和迁移。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST77406
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Increased Epithelial Expression of CTGF and S100A7 with Elevated Subepithelial Expression of IL-1? in Trachomatous Trichiasis.
Derrick T
PLoS Neglected Tropical Diseases, 10(6) (2016)
Brent Holmes et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 23(9), 951-965 (2021-08-04)
The Hippo and mTOR signaling cascades are major regulators of cell growth and division. Aberrant regulation of these pathways has been demonstrated to contribute to gliomagenesis and result in enhanced glioblastoma proliferation and invasive characteristics. Several crosstalk mechanisms have been
Connective tissue growth factor (CTGF/CCN2) in haemophilic arthropathy and arthrofibrosis: a histological analysis.
Jiang J
Haemophilia : the Official Journal of the World Federation of Hemophilia, 22(6) (2016)
New strategy to control cell migration and metastasis regulated by CCN2/CTGF.
Aguiar DP
Cancer Cell International, 14, 61-61 (2014)
Decreased expression of connective tissue growth factor in non-small cell lung cancer is associated with clinicopathological variables and can be restored by epigenetic modifiers.
Drzewiecka H
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology, 142(9), 1927-1946 (2016)