加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
GPTSSEQIMKTGALLLQGFIQDRAGRMGGEAPELALDPVPQDASTKKLSECLKRIGDELDSNMELQRMIAAVDTDSPREVFFRVAADMFSDGNFNW
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BAX(581)
一般說明
BCL2 关联X凋亡调节因子(BAX)基因具有 6 个外显子和 5 个介入内含子,长度为 6.939 个碱基。BAX 基因中有五种蛋白质编码转录本(αψβδεσ) 。BAX 蛋白是 B 细胞淋巴瘤 2 (BCL2) 蛋白家族的成员,可以单体、同型二聚体或异源二聚体的形式存在。BAX位于线粒体、线粒体外膜、内质网膜、线粒体膜通透性转换孔复合体和细胞质中。BAX基因位于人染色体19q13.33上。
免疫原
BCL2-关联X蛋白重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
兔抗BAX抗体还可用于:
- 蛋白印迹(1:100)
- 免疫组化(1:50)
- 免疫荧光(1:50)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
BCL2 关联 X凋亡调节剂(BAX)参与了导致坏死的渗透性孔的形成。它与 B 细胞淋巴瘤 2 (BCL2)家族成员或酪氨酸激酶形成异源二聚体,从而在细胞内发挥其促凋亡作用
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST78050
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Journal of Cancer, 9(1), 41-53 (2018-01-02)
Background: Modulated electro-hyperthermia (mEHT), a non-invasive intervention using 13.56 MHz radiofrequency, can selectively target cancers due to their elevated glycolysis (Warburg-effect), extracellular ion concentration and conductivity compared to normal tissues. We showed earlier that mEHT alone can provoke apoptosis and
Colorectal cancer aggressiveness is related to fibronectin over expression, driving the activation of SDF-1: CXCR4 axis
International Journal of Cancer and Clinical Research, 3, 1-9 (2016)
BAX (BCL2-associated X protein)
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2009)
eLife, 2, e00772-e00772 (2013-08-31)
A critical event in ischemia-based cell death is the opening of the mitochondrial permeability transition pore (MPTP). However, the molecular identity of the components of the MPTP remains unknown. Here, we determined that the Bcl-2 family members Bax and Bak
Antioxidants (Basel, Switzerland), 11(3) (2022-03-26)
In the present study, we aimed to investigate the effect of coriander oil on dexamethasone-induced insulin resistance in rats and characterize its chemical composition using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Rats were divided into five groups (n = 6): Normal control