human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
SPSSKLSSVASNGGGAGGAGGGAAGDKDTKSGPLKLSDIGVEDKSSFKPYSKPGSDKKEPGGGGGGGGGGGGGGGGVSSEKSGFRVPSATCQPFTPRTGSPSSSASACSPGGMLSSAGGAPEGKDDKKDTDVG
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ZNF503(84858)
一般描述
锌指703(ZNF703),也称为锌指肘相关脯氨酸结构域蛋白2(zeppo2)和nocA样锌指1(NoLZ1),属于nocA肘(elB)-tlp(NET)蛋白家族。ZNF703在人体组织中广泛表达,主要在外侧神经节隆起(LGE)中表达。该蛋白质由位于人类10号染色体上的基因编码。该编码蛋白质具有典型的C2H2锌指基序。
免疫原
锌指蛋白503重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
锌指703/nocA样锌指1(NoLZ1)通过促进外侧神经节隆起(LGE)中的视黄酸信号传导来控制纹状体神经元的发育和功能。蛋白可能功能作为转录抑制子。vLGE(腹侧LGE)中的NOLZ1表达可以通过Gro-TLE共抑制因子调节。ZNF703在乳腺内稳态中起着至关重要的作用,该蛋白表达的改变可能会增加乳腺癌发展的风险。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST86707
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Nolz1 promotes striatal neurogenesis through the regulation of retinoic acid signaling.
Urban N
Neural Dev., 5:21 (2010)
Identification of a developmentally regulated striatum-enriched zinc-finger gene, Nolz-1, in the mammalian brain.
Chang CW
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(8), 2613-2618 (2004)
The Transcriptional Repressor ZNF503/Zeppo2 Promotes Mammary Epithelial Cell Proliferation and Enhances Cell Invasion.
Shahi P
The Journal of Biological Chemistry, 290(6), 3803-3813 (2015)
Elangovan Boobalan et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 63(12), 5-5 (2022-11-04)
Uveal coloboma is a congenital eye malformation caused by failure of the optic fissure to close in early human development. Despite significant progress in identifying genes whose regulation is important for executing this closure, mutations are detected in a minority
Nlz1/Znf703 acts as a repressor of transcription.
Nakamura M
BMC Developmental Biology, 8:108 (2008)