Merck
所有图片(7)
主要文件
HPA019654
Sigma-Aldrich
抗--CNTF 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
别名:
抗--CNTF, 抗-ZFP91 兔抗, 抗-睫状神经营养性因子
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
FHQAIHTLLLQVAAFAYQIEELMILLEYKIPRNEADGMPINVGDGGLFEKKLWGLKVLQELSQWTVRSIHDLRFISSHQTGIPARGSHYIANNK
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CNTF(1270)
一般說明
CNTF(睫状神经营养性因子)是属于造血细胞因子亚家族的神经细胞因子。它主要在丘脑的前核中表达。
免疫原
睫状神经营养性因子重组蛋白表位签名标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
CNTF(睫状神经营养性因子)对于睫状神经节神经元的存活至关重要。CNTF启动的信号级联反应是由CNTF受体α、白血病抑制性因子受体β和糖蛋白gp130组成的异聚受体复合物介导的。CNTF与受体复合物的结合导致涉及DNA结合转录因子的Jak和STAT家族的途径的激活。CTNF的有效治疗用途已在视网膜色素变性,帕金森氏′病,亨廷顿氏′病和其他神经退行性疾病中进行了研究。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST74514
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
N Y Ip et al.
Annual review of neuroscience, 19, 491-515 (1996-01-01)
Because the actions of neurotrophic factors appear distinct from those of traditional growth factors and cytokines, it was long assumed that the neurotrophic factors utilized receptors and signaling systems fundamentally different from those used by growth factors operating elsewhere in
CNTF: a putative link between dopamine D2 receptors and neurogenesis.
Mayra Mori et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(23), 5867-5869 (2008-06-06)
Paul A Sieving et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(10), 3896-3901 (2006-03-01)
Neurotrophic factors are agents with a promising ability to retard progression of neurodegenerative diseases and are effective in slowing photoreceptor degeneration in animal models of retinitis pigmentosa. Here we report a human clinical trial of a neurotrophic factor for retinal
N Stahl et al.
Journal of neurobiology, 25(11), 1454-1466 (1994-11-01)
Recent efforts to understand the mechanism of action of CNTF have led to the identification of a three-component receptor complex for CNTF. The distributions of these receptor components explain the known target cell specificity of CNTF, and have also helped
A central role for ciliary neurotrophic factor?
D C Lo
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(7), 2557-2558 (1993-04-01)