Merck
所有图片(7)
主要文件
HPA019652
Sigma-Aldrich
抗-POU2F3 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-PLA-1蛋白, 抗-POU结构域,2类,转录因子3, 抗-八聚体结合转录因子11, 抗-转录因子Skn-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
LESMHTDIKMSGDVADSTDARSTLSQVEPGNDRNGLDFNRQIKTEDLSDSLQQTLSHRPCHLSQGPAMMSGNQMSGLNASPCQDMASLHPLQQLVLVPGHLQSVSQFLLSQTQP
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... POU2F3(25833)
一般描述
POU2F3(POU 2类同源盒3)是一种同源结构域蛋白,对于生成甜味、鲜味和苦味的细胞非常重要。具体来说,它定位于层状鳞状上皮,包括表皮、子宫颈和包皮。
POU2类同源盒3(POU2F3)位于人染色体11q23.3上。
免疫原
POU结构域,2类,转录因子3重组蛋白表位标签(PrEST)
应用
兔抗POU2F3抗体可用于:
  • 蛋白质印迹
  • 免疫荧光
  • 免疫组织化学
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 方案及其他有用信息。
生化/生理作用
POU2F3(POU 2类同源盒3)是一种角化细胞特异性POU转录因子,主要负责产生并维持甜味、鲜味和苦味细胞等孤立化学感应细胞。POU2F3是宫颈癌(CC)的一个肿瘤抑制候选基因,其在11q23.3上的杂合性区域表达。此外,还参与角化细胞增殖和终末分化。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST86702
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jin Ng et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2806, 117-138 (2024-04-28)
Unlocking the heterogeneity of cancers is crucial for developing therapeutic approaches that effectively eradicate disease. As our understanding of markers specific to cancer subclones or subtypes expands, there is a growing demand for advanced technologies that enable the simultaneous investigation
Hypermethylation of the CpG island of POU domain, class 2, transcription factor 3 (POU2F3) in human cervical cancer and cell lines
Zhang Z, et al.
Cancer Research, 65, 217-217 (2005)
POU2F3 is a master regulator of a tuft cell-like variant of small cell lung cancer
Huang YH, et al.
Genes & Development, 32(13-14), 915-928 (2018)
Intestinal epithelial tuft cells initiate type 2 mucosal immunity to helminth parasites
Gerbe F, et al.
Nature, 529(7585), 226-226 (2016)
François Gerbe et al.
Nature, 529(7585), 226-230 (2016-01-15)
Helminth parasitic infections are a major global health and social burden. The host defence against helminths such as Nippostrongylus brasiliensis is orchestrated by type 2 cell-mediated immunity. Induction of type 2 cytokines, including interleukins (IL) IL-4 and IL-13, induce goblet