Merck
HPA019032
Sigma-Aldrich
抗-TET1 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-CXXC 型锌指蛋白 6, 抗-具有 CXXC 结构域的白血病相关蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
VPPNPIATFNAPSKWPEPQSTVSYGLAVQGAIQILPLGSGHTPQSSSNSEKNSLPPVMAISNVENEKQVHISFLPANTQGFPLAPERGLFHASLGIAQLSQAGPSKSDRGSSQVSVTSTVHVVNTTVVTMPVPMVSTSSSSYTT
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TET1(80312)
一般描述
TET1是TET家族的蛋白质,含有锌结合CXXC结构域。TET1可充当5-甲基胞嘧啶(5mC)羟化酶,将5-甲基胞嘧啶转化为5-羟甲基胞嘧啶,这对于成人脑内DNA主动去甲基化至关重要。TET1抗体可用于蛋白印迹。兔抗TET1抗体可与TET1蛋白特异性反应。
免疫原
蛋白 TET1(Ten-eleven 转运基因 1 蛋白)(CXXC 型锌指蛋白 6)(具有 CXXC 结构域的白血病相关蛋白)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特点和优势
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST74805
外形
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Elham Barazeghi et al.
Clinical epigenetics, 8, 31-31 (2016-03-15)
Primary hyperparathyroidism is characterized by enlarged parathyroid glands due to an adenoma (80-85 %) or multiglandular disease (~15 %) causing hypersecretion of parathyroid hormone (PTH) and generally hypercalcemia. Parathyroid cancer is rare (<1-5 %). The epigenetic mark 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) is reduced in various
Sarah Teuber-Hanselmann et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
Quantifying O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter methylation plays an essential role in assessing the potential efficacy of alkylating agents in the chemotherapy of malignant gliomas. MGMT promoter methylation is considered to be a characteristic of subgroups of certain malignancies but has
Fu Zhao et al.
Frontiers in oncology, 11, 603686-603686 (2021-03-16)
Medulloblastoma, as the most common malignant brain tumor in children, exhibits highly dysregulated DNA methylation. The novel epigenetic marker-5-hydroxymethylcytosine (5hmC) plays essential role in gene regulation during brain development and in brain tumors. However, the biological and clinical implications of
Shuang-Ling Wu et al.
Genomics, proteomics & bioinformatics, 19(1), 64-79 (2021-03-16)
Although DNA 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) is recognized as an important epigenetic mark in cancer, its precise role in lymph node metastasis remains elusive. In this study, we investigated how 5hmC associates with lymph node metastasis in breast cancer. Accompanying with high
Ryoichi Ono et al.
Cancer research, 62(14), 4075-4080 (2002-07-19)
There are a limited number of reports of acute myeloid leukemia (AML) with t(10;11)(q22;q23). We showed that the MLL gene on 11q23 was fused to the LCX (leukemia-associated protein with a CXXC domain) gene on 10q22 in a de novoadult