Merck
HPA014245
Sigma-Aldrich
抗-MYOF 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-FER1L3, 抗-Fer-1 样蛋白 3, 抗-肌铁蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
mouse, human
加強驗證
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
TIDLVIGYDPPSAPHPNDLSGPSVPGMGGDGEEDEGDEDRLDNAVRGPGPKGPVGTVSEAQLARRLTKVKNSRRMLSNKPQDFQIRVRVIEGRQLSGNNIRPVV
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MYOF(26509)
一般說明
MYOF(肌铁蛋白) 基因编码一种与 dysferlin 具有同源性的 II 型膜蛋白。它主要在发育中的肌肉中表达,并在心肌中广泛表达。它是 ferlin 蛋白家族的成员。这些蛋白包含在钙介导的膜融合事件中很重要的 C2 结构域。发现肌铁蛋白与质膜和核膜有关。
免疫原
肌铁蛋白重组蛋白表位特征标签(PrEST)
應用
兔抗 MYOF 抗体属Prestige 抗体,经人类蛋白质图谱(HPA) 计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige
生化/生理作用
肌铁蛋白参与肌细胞和内皮细胞中内膜与质膜的融合。它与发动蛋白-2(Dyn-2) 形成复合物并促进血管内皮生长因子受体 2 的表面表达。肌铁蛋白-发动蛋白-2-Cav-1(窖蛋白-1) 的蛋白质复合物参与膜融合和裂变的过程。肌铁蛋白还涉及受体依赖性内吞作用。它对肌肉发育和再生至关重要,并且研究发现,在骨骼肌受伤时其表达增加。它参与囊泡循环,其缺乏会导致转铁蛋白在成肌细胞的核周内吞循环室中积累。它调节由 IGF1(胰岛素样生长因子 1)介导的产后肌肉生长。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST71990
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Leonithas I Volakis et al.
PloS one, 9(2), e86110-e86110 (2014-03-04)
Cell migration plays a central role in the invasion and metastasis of tumors. As cells leave the primary tumor, they undergo an epithelial to mesenchymal transition (EMT) and migrate as single cells. Epithelial tumor cells may also migrate in a
Hailong Shi et al.
Frontiers in oncology, 12, 905230-905230 (2022-09-24)
In contrast to normal cells, in which reactive oxygen species (ROS) are maintained in redox equilibrium, cancer cells are characterized by ectopic ROS accumulation. Myoferlin, a newly identified oncogene, has been associated with tumor metastasis, intracellular ROS production, and energy
Victoria R Barnhouse et al.
Oncotarget, 9(27), 19209-19222 (2018-05-04)
Epithelial cancer cells can undergo an epithelial-mesenchymal transition (EMT), a complex genetic program that enables cells to break free from the primary tumor, breach the basement membrane, invade through the stroma and metastasize to distant organs. Myoferlin (MYOF), a protein
Hyun Min Koh et al.
In vivo (Athens, Greece), 33(4), 1103-1108 (2019-07-08)
Multiple primary malignant tumors are common in patients with renal cell carcinoma. However, reports on the factors that can identify patients with a risk for subsequent primary malignancies have been lacking. This study aimed to investigate whether myoferlin expression can
Myoferlin plays a key role in VEGFA secretion and impacts tumor-associated angiogenesis in human pancreas cancer.
Fahmy K
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 138.3, 652-663 (2016)