Merck
HPA012292
Sigma-Aldrich
抗 SP1 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗 转录因子 Sp1 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
NGGGAFSQARSSSTGSSSSTGGGGQESQPSPLALLAATCSRIESPNENSNNSQGPSQSGGTGELDLTATQLSQGANGWQIISSSSGATPTSKEQSGSSTNGSNGSESSKNRTVSG
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SP1(6667)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
免疫原
转录因子 Sp1 重组蛋白表位签名标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
SP1是一种广泛表达的转录因子,属于Sp家族。它具有抗肿瘤活性,负责早期胚胎发育。它由一个具有三个锌指的DNA结合结构域和两个富含谷氨酰胺和丝氨酸/苏氨酸的转录激活结构域组成。它的稳定性和转录活性受到各种转录后修饰的高度调控。它在转录过程中的染色质重塑和基因表达调控方面发挥着至关重要的作用。Sp1在控制胰腺癌生长和转移方面也起着关键作用。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
  • 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
  • 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST86691
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Vittoria Infantino et al.
Biochemical and biophysical research communications, 412(1), 86-91 (2011-07-30)
The transcription factor Sp1 regulates expression of numerous genes involved in many cellular processes. Different post-transcriptional modifications can influence the transcriptional control activity and stability of Sp1. In addition to these modifications, alternative splicing isoforms may also be the basis
Daoyan Wei et al.
Cancer research, 64(6), 2030-2038 (2004-03-18)
The aggressive biology of human pancreatic adenocarcinoma has been linked with overexpression of vascular endothelial growth factor (VEGF). Constitutive activation of the transcription factor Sp1 plays a critical role in VEGF overexpression. Recent studies indicated that celecoxib, a selective cyclooxygenase-2
H Ding et al.
The Journal of biological chemistry, 274(28), 19573-19580 (1999-07-03)
Basal expression of the human plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) is mediated by a promoter element named B box that binds the helicase-like transcription factor (HLTF), homologous to SNF/SWI proteins. Electrophoretic mobility shift assays performed on a set of B box