Merck
所有图片(8)
主要文件
HPA011191
Sigma-Aldrich
抗-GDF15 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-MIC-1, 抗-NAG-1, 抗-NRG-1, 抗-NSAID-调节蛋白1, 抗-前列腺分化因子, 抗-巨噬细胞抑制因子1, 抗-生长/分化因子15前体, 抗-胎盘TGF-β, 抗-胎盘骨形态发生蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
LSLAEASRASFPGPSELHSEDSRFRELRKRYEDLLTRLRANQSWEDSNTDLVPAPAVRILTPEVRLGSGGHLHLRISRAALPEGLPEASRLHRALFRLSPTASRSWDVTRPLRRQLSLARPQAPALHLRLSPPPSQSDQL
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... GDF15(9518)
一般描述
GDF15(生长分化因子15)是转化生长因子β(TGFβ)或骨形态发生蛋白(BMP)超家族的一部分。该基因位于人染色体基因座19p12.1-13.1中,并包含两个外显子。前蛋白是含有二硫键的二聚体,通过弗林蛋白酶在RXXR序列处裂解。成熟的蛋白是由112个氨基酸组成的C端二聚体。
免疫原
生长/分化因子15前体重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
应用
兔抗GDF15抗体属Prestige 抗体,经人类蛋白质图谱(HPA)计划开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。还采用免疫荧光和蛋白质印迹法对抗体进行检测。想要查看有关Prestige 抗体和HPA的方案和其他实用信息,请访问 sigma.com/prestige
成功使用该抗体的应用以及相关同行评审论文如下所示。
免疫沉淀(1 篇论文)
蛋白质印迹法(1 篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
GDF15(生长分化因子15)响应于来自多个组织(例如心脏和肝脏)的应激(例如炎症,氧化性应激和缺氧)而释放。研究表明,它负责下调肌肉的微小核糖核酸,导致重症监护病房获得性无力(ICUAW)和相关的肌肉萎缩。它还控制胚胎发生,成骨和造血的发育过程。它还调节脂肪组织功能,软骨和骨的合成以及免疫反应。它参与组织损伤和修复过程。它在黑色素瘤,甲状腺癌,乳腺癌,胰腺癌,胃肠癌,前列腺癌和结肠直肠癌中上调。它参与肿瘤发生,在各种癌症中异常表达与不良预后有关。它是多种上皮癌的生物标记物,例如肾细胞癌,食道,卵巢和结肠的腺癌。在胶质母细胞瘤中,它充当抑癌基因并诱导凋亡。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST72494
外形
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Takayuki Ishige et al.
Scientific reports, 6, 21681-21681 (2016-02-20)
Gastric cancer is classified into two subtypes, diffuse and intestinal. The diffuse-type gastric cancer (DGC) has poorer prognosis, and the molecular pathology is not yet fully understood. The purpose of this study was to identify functional secreted molecules involved in
Xiuying Liu et al.
PloS one, 10(5), e0127518-e0127518 (2015-05-23)
Hepatocellular carcinoma (HCC) and liver cirrhosis are associated with high mortality worldwide. Currently, alpha-fetoprotein (AFP) is used as a standard serum marker for the detection of HCC, but its sensitivity and specificity are unsatisfactory, and optimal diagnostic markers for cirrhosis
Zhiguo Zhang et al.
PloS one, 9(4), e96283-e96283 (2014-04-25)
Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) activated gene-1 (NAG-1) is a divergent member of the transforming growth factor-beta (TGF-β) superfamily. NAG-1 plays remarkable multifunctional roles in controlling diverse physiological and pathological processes including cancer. Like other TGF-β family members, NAG-1 can play
Agata Radwanska et al.
JCI insight, 7(16) (2022-08-23)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic disease of unmet medical need. It is characterized by formation of scar tissue leading to a progressive and irreversible decline in lung function. IPF is associated with repeated injury, which may alter the
U Wallin et al.
British journal of cancer, 104(10), 1619-1627 (2011-04-07)
Growth differentiation factor 15 (GDF15) belongs to the transforming growth factor beta superfamily and has been associated with activation of the p53 pathway in human cancer. The aim of this study was to assess the prognostic value of GDF15 in