Merck
HPA006811
Sigma-Aldrich
抗-ZBTB7B 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
别名:
抗-T-helper-诱导POZ/Krueppel样因子, 抗-Zfp-67, 抗-hcKrox, 抗-含锌指和BTB结构域蛋白15, 抗-含锌指和BTB结构域蛋白7B, 抗-锌指蛋白67同源物, 抗-锌指蛋白Th-POK
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
AHPLTYEEEEVAGRVGSSGGSGPGDSYSPPTGTASPPEGPQSYEPYEGEEEEEELVYPPAYGLAQGGGPPLSPEELGSDEDAIDPDLMAYLSSLHQDNLAPGLDSQDKLVRKRRSQMPQECPVCHKII
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ZBTB7B(51043)
一般描述
ZBTB7B(含有7B的锌指和BTB结构域)是一种含有锌指的转录因子,属于早期生长反应基因家族。它在包皮和真皮成纤维细胞中表达。它由三个Kruppel样锌指DNA结合结构域,一个用于转录抑制和蛋白二聚化的POZ(痘病毒和锌指)结构域组成。
免疫原
锌指和含BTB结构域蛋白7B重组蛋白表位标记标签(PrEST)
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
ZBTB7B(锌指和包含7b的BTB结构域)对于CD4+承诺和CD8+承诺的防治非常重要。ZBTB7B在双阴性不变自然杀伤T(iNKT)细胞、γδ细胞和记忆CD8+T细胞等T细胞亚群的发育中发挥重要作用。它还通过直接与α1和α2胶原基因启动子结合来抑制胶原转录。据报道,ZBTB7B可能在纤连蛋白和其他基质基因的抑制中起作用。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST70952
外形
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Francesco Mariani et al.
PloS one, 8(1), e54488-e54488 (2013-01-26)
We purposed to evaluate the role of Th inducing POZ-Kruppel Factor (ThPOK), a transcriptional regulator of T cell fate, in tumour-induced immune system plasticity in colorectal carcinogenesis. The amounts of CD4+, CD8+ and CD56+ and ThPOK+ cells infiltrate in normal
Dietmar J Kappes
Immunological reviews, 238(1), 182-194 (2010-10-26)
The role of the zinc finger transcription factor ThPOK (T-helper-inducing POZ-Kruppel-like factor) in promoting commitment of αβ T cells to the CD4 lineage is now well established. New results indicate that ThPOK is also important for the development and/or acquisition
R L Widom et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 20(7), 451-462 (2001-11-03)
The transcription factor cKrox was originally identified as a protein that bound to a negative transcription regulatory element in the murine alpha1(I) collagen promoter. We recently reported the cloning and characterization of human cKrox (hcKrox). Overexpression of hcKrox in NIH3T3
R L Widom et al.
Gene, 198(1-2), 407-420 (1997-11-25)
cKrox is a novel zinc finger-containing transcription factor that binds to the alpha1(I) and alpha2(I) collagen gene promoters. The gene coding for cKrox is a new member of a family of early growth response genes, that play important roles in