种属反应性
rat, human, mouse
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
GKDELFALEQSCAQVVLQAANERNVSTRQGMDLSANQDEETDQETFQLEIDRDTKKCAFRTHTGKYWTLTATGGVQSTASSKNASCYFDIEWRDRRITLRASNGKFVTSKKNGQ
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FSCN1(6624)
一般描述
Fascin-1或FSCN1是在成熟树突状细胞中诱导的肌动蛋白结合蛋白。FSCN1与其他肌动蛋白结合蛋白不同源,并且在巨噬细胞和中性粒细胞中不表达。肌成束蛋白-1可作为肝细胞癌症的预后生物标记物。抗FSCN1抗体对人类的FSCN1具有特异性。
免疫原
肌动蛋白束蛋白1
应用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
对应抗原APREST70072
外形
溶于磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2),含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的溶液
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Felix Kliewe et al.
Scientific reports, 7(1), 9916-9916 (2017-09-01)
Glomerular hypertension causes glomerulosclerosis via the loss of podocytes, which are challenged by increased mechanical load. We have demonstrated that podocytes are mechanosensitive. However, the response of podocytes to mechanical stretching remains incompletely understood. Here we demonstrate that the actin-bundling
Ghaidaa Kashgari et al.
JCI insight, 6(17) (2021-09-09)
The migrating keratinocyte wound front is required for skin wound closure. Despite significant advances in wound healing research, we do not fully understand the molecular mechanisms that orchestrate collective keratinocyte migration. Here, we show that, in the wound front, the
Conxita Jacobs-Cachá et al.
American journal of translational research, 9(9), 4173-4183 (2017-10-06)
Immunosuppression based on calcineurin inhibitors (CNIs) has greatly improved organ transplantation, although subsequent nephrotoxicity significantly hinders treatment success. There are no currently available specific soluble biomarkers for CNI-induced nephrotoxicity and diagnosis relies on renal biopsy, which is costly, invasive and
Shigeko Yamashiro
Critical reviews in immunology, 32(1), 11-21 (2012-03-21)
Fascin-1 is an actin-bundling protein that shares no homology with other actin-bundling proteins. It is greatly induced upon maturation of dendritic cells (DCs). However, fascin-1 is not expressed in other primary blood cells, including macrophages and neutrophils, indicating a unique
Yoshihiro Hayashi et al.
Cancer science, 102(6), 1228-1235 (2011-02-18)
Expression of fascin-1, an actin bundling protein, is a poor prognostic factor in hepatocellular carcinoma (HCC). However, its biological role in HCC cells remains unclear. Using human HCC tissues and cell lines HLE, Hep3B, and Huh7, we investigated whether fascin-1