Merck
HPA004003
Sigma-Aldrich
抗-CXorf67 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
免疫原序列
TVSSQASPSGGAALSSSTAGSSAAAATSAAIFITDEASGLPIIAAVLTERHSDRQDCRSPHEVFGCVVPEGGSQAAVGPQKATGHADEHLAQTKSPGNSRRRKQPCRNQAAPAQKPPGRRLFPEPLPPSSPGFRPSSYPCSGAST
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
免疫原
X染色体开放阅读框67
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST74453
外觀
溶于含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2)的溶液。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Swenja Gödicke et al.
Acta neuropathologica, 147(1), 23-23 (2024-01-24)
Posterior fossa type A (PF-EPN-A, PFA) ependymoma are aggressive tumors that mainly affect children and have a poor prognosis. Histopathology shows significant intratumoral heterogeneity, ranging from loose tissue to often sharply demarcated, extremely cell-dense tumor areas. To determine molecular differences
Andrea Piunti et al.
Science advances, 5(7), eaax2887-eaax2887 (2019-07-10)
Using biochemical characterization of fusion proteins associated with endometrial stromal sarcoma, we identified JAZF1 as a new subunit of the NuA4 acetyltransferase complex and CXORF67 as a subunit of the Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2). Since CXORF67's interaction with PRC2
Siddhant U Jain et al.
Nature communications, 10(1), 2146-2146 (2019-05-16)
Posterior fossa type A (PFA) ependymomas exhibit very low H3K27 methylation and express high levels of EZHIP (Enhancer of Zeste Homologs Inhibitory Protein, also termed CXORF67). Here we find that a conserved sequence in EZHIP is necessary and sufficient to