orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原序列
TIGIIGAPFSKGQPRGGVEEGPTVLRKAGLLEKLKEQECDVKDYGDLPFADIPNDSPFQIVKNPRSVGKASEQLAGKVAEVKKNGRISLVLGGDHSLAIGSISGHARVHPDLGVIWVDA
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ARG1(383)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ARG1(精氨酸酶1)是一种负责加工基本氨基酸精氨酸以产生尿素和L-鸟氨酸的酶。该酶在存在Th2(辅助性T细胞)细胞因子时表达,如白细胞介素(IL-4)、IL-13和TGF(肿瘤生长因子)。
免疫原
精氨酸酶-1重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
蛋白质免疫印迹分析(1篇论文)
蛋白质免疫印迹分析(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
人ARG1基因编码蛋白质精氨酸酶。在创伤、癌症、慢性伤口、怀孕和糖尿病中,血清精氨酸酶水平上升。它在肝细胞癌(HCC)的诊断中显示出良好的灵敏度和特异性,但是对胰腺癌(PAD)的灵敏度低、特异性高。它可能通过L-精氨酸调节血清L-精氨酸和3-硝基酪氨酸。肝细胞精氨酸酶缺乏症导致精氨酸血症(一种常染色体隐性遗传病)。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige抗体都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige抗体都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST83046
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Cancer cytopathology, 120(4), 230-237 (2012-03-22)
Distinguishing hepatocellular carcinoma (HCC) from adenocarcinoma in fine-needle aspiration biopsies (FNAB) is often diagnostically challenging. Arginase-1 was recently described as a marker of hepatic differentiation in surgical resection specimens. We compared the expression of arginase-1, HepPar-1, and glypican-3 in FNAB
Translational cancer research, 9(1), 128-136 (2020-01-01)
The aim of the present study was to investigate the diagnostic value of glypican-3 (GPC3), arginase-1 (Arg-1), and hepatocyte paraffin antigen 1 (HepPar-1) in differentiating hepatocellular carcinoma (HCC) from intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC). The expression of GPC3, HepPar-1 and Arg-1 were
Biomedicines, 8(11) (2020-10-30)
A novel serine/threonine protein kinase, LmjF.22.0810, was recently described in Leishmania major. After generating an L. major cell line overexpressing LmjF.22.0810 (named LmJ3OE), the ability of this novel protein to modulate the Th2-type immune response was analyzed. Our results suggest
Journal of dermatological science, 92(1), 78-88 (2018-07-25)
Cutaneous leishmaniasis (CL) skin lesions are the result of a deregulated immune response, which is unable to eliminate Leishmania parasites. The control of both, parasites and host immune response, is critical to prevent tissue destruction. The skin ulceration has been
Free radical research, 48(2), 137-145 (2013-09-26)
The associations of serum arginase I with serum L-arginine, serum 3-nitrotyrosine, and fractional exhaled nitric oxide (FENO) were evaluated cross-sectionally in healthy Japanese workers. The serum median (minimum-maximum) levels of arginase I, 3-nitrotyrosine, and FENO in healthy people (n =