加強驗證
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
免疫原序列
NSLSRNNEVDLLFLSELQVLHDISSLLSRHKHLAKDHSPDLYSLELAGLDEIGKRYGEDSEQFRDASKILVDALQKFADDMYSLYGGNAVVELVTVKSFDTSLIRKTRTILEAKQAKNPASPYNLAYKYNFEYSVVFN
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATP6AP2(10159)
特異性
HPA003156可与对大多数正常细胞细胞质具有中度免疫反应性的ATP6AP2发生反应。在神经细胞和胰岛中可观察到强免疫反应,而来自胆管、胰腺外分泌和平滑肌的细胞则通常是阴性的。 从过表达ATP6Ap2的293T细胞裂解液中可检测到一条~42 kDa的条带。
免疫原
肾素受体前体重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST74434
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
準備報告
HPA003156是一种可利用PrEST-抗原作为亲和配合而亲和纯化得到的兔多克隆抗体。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cancer stem cells in moderately differentiated oral tongue squamous cell carcinoma express components of the renin-angiotensin system.
Tinte Itinteang et al.
Journal of clinical pathology, 69(10), 942-945 (2016-07-03)
Lesia O Kurlak et al.
The Journal of physiology, 594(5), 1327-1340 (2015-11-18)
A functioning placental renin-angiotensin system (RAS) appears necessary for uncomplicated pregnancy and is present during placentation, which occurs under low oxygen tensions. Placental RAS is increased in pre-eclampsia (PE), characterised by placental dysfunction and elevated oxidative stress. We investigated the
Therese Featherston et al.
Frontiers in surgery, 3, 52-52 (2016-10-13)
We have recently identified and characterized cancer stem cell (CSC) subpopulations within moderately differentiated buccal mucosal squamous cell carcinoma (MDBMSCC). We hypothesized that these CSCs express components of the renin-angiotensin system (RAS). 3,3'-Diaminobenzidine (DAB) immunohistochemical (IHC) staining was performed on
Sam Siljee et al.
Frontiers in surgery, 3, 24-24 (2016-05-21)
Venous malformation (VM) is the most common form of vascular malformation, consisting of a network of thin-walled ectatic venous channels with deficient or absent media. This study investigated the expression of the components of the renin-angiotensin system (RAS), namely, (pro)renin
Nicolás Salinas-Parra et al.
The American journal of the medical sciences, 354(3), 310-318 (2017-09-19)
Prostaglandin E2 (PGE2) regulates renin expression in renal juxtaglomerular cells. PGE2 acts through E-prostanoid (EP) receptors in the renal collecting duct (CD) to regulate sodium and water balance. CD cells express EP1 and EP4, which are linked to protein kinase