Merck
HMI1662
Sigma-Aldrich
MISSION® microRNA Mimic
hsa-miR-4664-3p
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
产品线
MISSION®
表单
solid
成熟序列
CUUCCGGUCUGUGAGCCCCGUC
Sanger mature/minor 登记号
Sanger microRNA登记号
储存温度
−20°C
基因信息
一般描述
即用型MISSION miRNA模拟物是小的双链RNA分子,旨在模拟导入细胞时的内源性成熟miRNA分子。已知miRNA以多种方式调节基因表达,包括翻译抑制,mRNA裂解和去腺苷酸化。MISSION miRNA模拟物是MISSION RNAi产品家族的成员,为miRNA研究人员提供了一系列选择,从单个MISSION Mimics到基于最新版本miRBase的完整人类miRNA 模拟物库(目前由曼彻斯特大学主办,以前由桑格研究所主办)。
  • 优化并准备进行转染。
  • 新型MISSION miRNA模拟设计已在功能上测试了针对天然miRNA靶标的敲低效率。
  • 独特的MISSION miRNA模拟设计显著降低了可能的有义链脱靶效应。
  • 可作为整个人类文库和单个miRNA靶标获得。
法律信息
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)