Merck
H8894
Sigma-Aldrich
[Tyr(SO3H)63]-Hirudin Fragment 55-65
≥97% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C64H90N12O27S
分子量:
1491.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3