Merck
H8878
Sigma-Aldrich
(±)-2-羟基戊酸乙酯
别名:
DL-α-羟基戊酸乙酯, DL-2-羟基戊酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H14O3
CAS号:
分子量:
146.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCCC(O)C(=O)OCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)