About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H39NO2
CAS号:
分子量:
385.58
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.25
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@H]1COC(=N1)c2ccccc2
InChI
1S/C25H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-24(27)23-21-28-25(26-23)22-18-15-14-16-19-22/h14-20,23-24,27H,2-13,21H2,1H3/b20-17+/t23-,24+/m1/s1
InChI key
AUMPNWAVBNMNDW-AILQNVPZSA-N
应用
O1:N2 - protected sphingosine derivative
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3