Merck
H6003
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxyetiocholanolone glucuronide
powder
别名:
3α,11β-Dihydroxy-5β-androstan-17-one 3-glucuronide, 5β-Androstane-3α,11β-diol-17-one 3-glucuronide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H38O9
CAS号:
分子量:
482.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
powder
顏色
tan
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(=O)C4(C)CC(O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O