Merck
H5892
Sigma-Aldrich
4-羟甲基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
2690023
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
mp
182-185 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3